ContactUsLinkComponent
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Catalog # ROTHX873.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Catalog # ROTHX873.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
About this item
 :
 :98.08 g/mol
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589