Schwefelsäure 0.005 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Katalognr. 30147.408
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Beutel-im-Karton (Cubitainer)
- VE:10 L
- Seq:5214
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exact):0.00499 - 0.00501 mol/l
- NIST rückführbar:Bestätigt
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:98.08 g/mol
Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS-Nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-Nummer:MFCD00064589