Natriumthiosulfat 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Anbieter: VWR Chemicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
Synonyme: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
CAS-Nummer:7772-98-7
:
Formel:Na₂S₂O₃
MDL-Nummer:MFCD00003499
:158.11 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-867-5
Technische Daten
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_VWRC302332.pdf sds_VWRC302332
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
spec_VWRC302332.1000
Produktspezifikation
VWR® Volumetric Solutions for Titration
Produktliteratur
Frequently Bought Together