ContactUsLinkComponent
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Catalog # ROTHX869.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Catalog # ROTHX869.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
 :
 :158.11 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499