ContactUsLinkComponent
Färbekästen nach Schiefferdecker
Färbekästen nach Schiefferdecker
Catalog # BRND474410
Supplier:  Brand
undefined
Färbekästen nach Schiefferdecker
Catalog # BRND474410
Supplier:  Brand
Specifications
  • Bezeichnung:
    Färbekasten nach Schiefferdecker
  • B×T×H:
    70×86×51 mm
  • VE:
    4
Specifications
About this item
Made of transparent PMP.
This rectangular jar is supplied with a lid and can hold 10 slides or 20 slides back-to-back.