AuftragsverfolgungKontakt
Färbekästen nach Schiefferdecker | Avantor
Färbekästen nach Schiefferdecker
Färbekasten nach Schiefferdecker, 70×85×45 mm
Katalognr. BRND472500
Anbieter:   Brand
Färbekästen nach Schiefferdecker
Katalognr. BRND472500
Anbieter:  Brand
Färbekästen nach Schiefferdecker
Färbekästen nach Schiefferdecker
Färbekasten nach Schiefferdecker, 70×85×45 mm
Preis
SFr. 355.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Jars , made of soda-lime glass, with lid.
These staining trough hold up to 10 slides (76×26 mm), or 10 pairs of slides placed adjacently back-to-back.
Jars made of heavy-walled soda lime glass with a relatively high coefficient of expansion, and it should not exposed to rapid temperature changes, to avoid cracks caused by tensions.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Färbekasten nach Schiefferdecker
  • B×T×H:
    70×85×45 mm