AuftragsverfolgungKontakt
Färbetrog gemäß Hellendahl | Avantor
Färbetrog gemäß Hellendahl
Färbeküvette nach Hellendahl, für 16 Objektträger, mit Deckel, 50×100×95 mm
Katalognr. BRND472600
Anbieter:   Brand
Färbetrog gemäß Hellendahl
Katalognr. BRND472600
Anbieter:  Brand
Färbetrog gemäß Hellendahl
Färbetrog gemäß Hellendahl
Färbeküvette nach Hellendahl, für 16 Objektträger, mit Deckel, 50×100×95 mm
Preis
SFr. 593.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Soda-Kalk-Glas.
Für 16 Objektträger 76×26 mm.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Färbeküvette nach Hellendahl, für 16 Objektträger, mit Deckel
  • B×T×H:
    50×100×95 mm