ContactUsLinkComponent
Perchlorsäure standardisierte Lösung 0.1 N in Essigsäure
Corrosive
Flammable
Irritant
Perchlorsäure standardisierte Lösung 0.1 N in Essigsäure
Catalog # 35608.K2
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Flammable
Irritant
Perchlorsäure standardisierte Lösung 0.1 N in Essigsäure
Catalog # 35608.K2
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
CAS Number:7601-90-3
 :
Formula:HClO₄
MDL Number:MFCD00011325
 :100.46 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-512-4
UN:2920
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS02
 :GHS07