Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Perchlorsäure
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
ROTHK023.1
:
Roth Carl
:
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
ROTHK023.1
:
Roth Carl
:
Packung:
Kunststoffflasche
VE:
1 L
Seq:
5037
:
:
100.46 g/mol
:
Raumtemperatur
:
231-512-4
:
1802
:
8,II
:
GHS03
:
GHS07
:
7601-90-3
:
HClO₄
:
MFCD00011325