Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 32067.600
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffampulle
- VE:60 mL
- Seq:2385
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C):0.0995 to 0.1005 mol/l
- Conforms to BDH 18043:Passes test
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:>105 °C (1013 hPa)
Density:1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
ADR:8,II
:Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
EINECS:215-185-5
UN:1824
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548