AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Epichlorhydrin, Supelco® | Avantor
(±)-Epichlorhydrin, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
Katalognr. 02578-1ML
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Gesundheit
Anbieter:   Merck
(±)-Epichlorhydrin, Supelco®
Katalognr. 02578-1ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  106-89-8
(±)-Epichlorhydrin, Supelco®
(±)-Epichlorhydrin, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
CAS Nummer:  106-89-8
Preis
SFr. 65.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
  • CAS Nummer:106-89-8
  • Formel:C₃H₅ClO
  • MDL-Nummer:MFCD00005132
  • Molekulargewicht:92.52 g/mol
  • Merck-Index:13,03642
  • Siedepunkt:117,9 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–57,2 °C
  • Dichte:0,9985 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:28 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2023
  • ADR:6.1,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:203-439-8
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
Technische Daten