ContactUsLinkComponent
Natriumhydrogencarbonat 75 g/l in wässriger Lösung
Natriumhydrogencarbonat 75 g/l in wässriger Lösung
Catalog # EURLECM0980D
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  
undefined
Natriumhydrogencarbonat 75 g/l in wässriger Lösung
Catalog # EURLECM0980D
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :84.01 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:205-633-8
CAS Number:144-55-8
Formula:NaHCO₃
MDL Number:MFCD00003528