Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung, Millipore®
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung, Millipore®
428018-200
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung, Millipore®
428018-200
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Packung:
Glass bottle
VE:
200 mL
Seq:
2530
:
:
288.38 g/mol
:
1…1,1 g/cm³ (20 °C)
:
Raumtemperatur
:
205-788-1
:
151-21-3
:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
:
MFCD00036175