ContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung
Catalog # A0675.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
undefined
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung
Catalog # A0675.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :288.38 g/mol
Density:1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:205-788-1
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175