ContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung
Katalognr. AMBI9820
Anbieter:  Ambion
CAS-Nummer:  
undefined
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung
Katalognr. AMBI9820
Anbieter:  Ambion
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :288.38 g/mol
Dichte:1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:205-788-1
CAS-Nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-Nummer:MFCD00036175