ContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung
Catalog # ROCKMB-015
CAS Number:  
undefined
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung
Catalog # ROCKMB-015
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:205-788-1
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175