1,4-Dichlorbenzol-[D4] 2.000 µg/ml in Methanol
Katalognr. EHERYA12372100ME
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:3855-82-1
- Bezeichnung:1,4-Dichlorbenzol-[D4] 2.000 µg/ml in Methanol
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₆H₄Cl₂
- Bezeichnung:1,4-Dichlorobenzene-[D4]