1,3-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
EHERCA12726430
:
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:0,1 g
- Seq:3020
:
:112.22 g/mol
:120 °C (1013 hPa)
:0,7672 g/cm³ (20 °C)
:209-707-0
:2263
:3,II
:591-21-9
:C₈H₁₆
:MFCD00064173