AuftragsverfolgungKontakt
Zink
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
  PROOLGC2611
Zink
  PROOLGC2611
 :  7440-66-6
Zink
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
 :  7440-66-6
SFr. 807.00
1 * 500 mg
  •  :7440-66-6
  •  :Zn
  •  :MFCD00011291
  •  :65.39 g/mol
  •  :12,10255
  •  :908 °C (1013 hPa)
  •  :420 °C
  •  :7,14 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-175-3
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 mg