ContactUsLinkComponent
Zink ≥99,9998% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 10 mm (0.39 in)
  12718.DT
 :  
Zink ≥99,9998% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 10 mm (0.39 in)
  12718.DT
 :  
  • VE:
    250 mm
  • Seq:
    1856
  • Environmentally Preferable:
 :
 :65.39 g/mol
 :908
 :420
 :7.14 g/cm³ (20 °C)
 :Raumtemperatur
 :231-175-3
 :7440-66-6
 :Zn
 :MFCD00011291
 :12,10255