ContactUsLinkComponent
Nitrilhandschuhe, KLEENGUARD* G10 Arctic Blue
Katalognr. KIMB90098
Anbieter:  KIMBERLY CLARK
   Abfallreduzierend
undefined
Nitrilhandschuhe, KLEENGUARD* G10 Arctic Blue
Katalognr. KIMB90098
Anbieter:  KIMBERLY CLARK
   Abfallreduzierend
Technische Daten
  • Handschuhgröße:
    L
  • Verpackt:
    100/Box
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
    Beidseitig tragbar
  • Einweg / wiederverwendbar:
    Einweg
  • Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
    +
  • Latex / ohne Latex:
    Ohne Latex
  • Gepudert/ungepudert:
    Ungepudert
  • Farbe:
    Blau
  • Länge:
    242 mm
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
    Abfallreduzierend
  • Stulpenart:
    Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Fingerdicke:
    0,05 mm
  • Stärke - Handfläche:
    0,05 mm
  • Stärke - Stulpe:
    0,04 mm
  • Oberfläche:
    Texturierte Fingerkuppen
  • VE:
    200
Technische Daten
Über diesen Artikel
These ambidextrous nitrile gloves are the ideal replacement for latex gloves, providing excellent tactile sensitivity and the protection of nitrile, while reducing the risk of Type-1 allergic reactions.
  • Textured fingertips for better grip
  • Food handling certified in North America and Europe
  • Powder-free to minimise the drying effects of powder on skin
  • Beaded cuff for added strength & easy donning
They can be used across a wide range of industrial applications, such as food handling, electronic assembly, electrical contracting, painting and manufacturing.
Certifications: AQL 4.0
Food contact approved.