AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Anbieter:   Brand
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Anbieter:  Brand
Zertifikate
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
4 Varianten
Product Details & Documents
PFA, durchscheinend, mit PFA-Schraubkappe.
  • Maximale chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +260 °C
  • Leicht zu reinigen
Hochwertige Flaschen, speziell entwickelt für die Langzeitlagerung von Lösungsmitteln und Standards (Spurenanalytik). PFA-Schraubkappe mit integrierter Dichtlippe und Sägezahngewinde.
Documents
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Gewinde
    Höhe
    Ext.Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 250 ml
    S 40
    150 mm
    61 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 171.00 SFr.
    171.00 SFr.
    1 * 1 ST
       171.00 SFr.
  • 500 ml
    S 40
    179 mm
    76 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 236.00 SFr.
    236.00 SFr.
    1 * 1 ST
       236.00 SFr.
  • 1000 ml
    S 40
    217 mm
    96 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 325.00 SFr.
    325.00 SFr.
    1 * 1 ST
       325.00 SFr.
  • 2000 ml
    S 40
    245 mm
    130 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 664.00 SFr.
    664.00 SFr.
    1 * 1 ST
       664.00 SFr.
Ersatz-Schraubverschlüsse
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • S 40
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43.70 SFr.
    43.70 SFr.
    1 * 1 ST
       43.70 SFr.