Spill-Kit zum Einmalgebrauch
Disposable spill kit
Katalognr. 121-0136
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Speziell für kleine Mengen verschütteter Chemikalien oder gefährlicher Flüssigkeiten bis 1,7 Liter. Die sehr gut sichtbare Spenderbox lässt sich leicht an Wänden oder Regalen befestigen.
- Einweg-Bürste zum Zusammenkehren von Glassplittern oder festen Teilen
- Schutzhandschuhe mit aufgerauten Fingerspitzen, höherer Reißfestigkeit und guter Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbare Entsorgungsbeutel
: Das Kit enthält 2 Saugpads (410×510 mm), 1 Paar Einweg-Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien (ungepudert), 1 Entsorgungsbeutel, 1 Einweg-Bürste und eine mehrsprachige Gebrauchsanweisung.
Technische Daten
- Bezeichnung:Disposable spill kit