ContactUsLinkComponent
Kaliumchlorid 4.2 mol/l (4.2 N) in wässriger Lösung
Katalognr. SCOI285138608
Anbieter:  SI Analytics
CAS-Nummer:  
Kaliumchlorid 4.2 mol/l (4.2 N) in wässriger Lösung
Katalognr. SCOI285138608
Anbieter:  SI Analytics
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :74.55 g/mol
Dichte:1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-211-8
CAS-Nummer:7447-40-7
Formel:KCl
MDL-Nummer:MFCD00011360