(1S)-(-)-β-Pinen
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ROTH5172.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (-)-Pin-2(10)-ene
- CAS Nummer:18172-67-3
- Formel:C₁₀H₁₆
- MDL-Nummer:MFCD00001345
- Molekulargewicht:136.24 g/mol
- Merck-Index:12,07600
- Siedepunkt:165 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–61 °C
- Dichte:0,9034 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:36 °C
- EINECS:242-060-2
- UN:2319
- ADR:3,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g



