Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Katalognr. 4864.
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:60 mL
- Seq:2385
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Titer (mol/l):0.0099-0.01010
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:∼105 °C (1013 hPa)
Dichte:1.327 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548