Bismarckbraun R für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Catalog # 15000-100G
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
:461.39 g/mol
EINECS:226-541-4
CAS Number:5421-66-9
:1052-38-6
Formula:C₂₁H₂₄N₈·2HCl
MDL Number:MFCD00036386