Wingather und Rheocalc Software
Anbieter: AMETEK
Zertifikate
Über diesen Artikel
Die Wingather Software wird zur Datenerfassung und für grafische Analysen von aufgezeichneten Daten bei den Modellen DV-I Prime und DV-II PRO verwendet.
Die Rheocalc Software besitzt eine größere Leistungsfähigkeit und ermöglicht die automatische Steuerung und Erfassung von Daten von einem Computer sowie komplexere Analysen einschließlich mehrfacher Plot-Overlays und Mathematik-Modelle zusammen mit den Typen DV-II PRO und DV-III Ultra.
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together