DV-Viskosimeter mit Wells/Brookfield Kegel- und Platten-Systemen
Anbieter: AMETEK
Zertifikate
Über diesen Artikel
Kegel-Platten-Systeme zur Bestimmung der absoluten Viskosität bei kleinen Proben.
- Kleine Proben 0,5 - 2,0 ml
- Schnelle Temperierung dank kleiner Probengrößen
- Electronic Gap Adjustment™ vereinfacht den Aufbau und verbessert die Genauigkeit
- Genauigkeit von ±1,0 % des Bereichs; Wiederholbarkeit von 0,2 % des gesamten Messbereichs
Der Widerstand gegen die Kegelrotation, der durch die Probenflüssigkeit zwischen Kegel und Platte verursacht wird, bewirkt ein Drehmoment, das sich proportional zur Scherbelastung in der Flüssigkeit verhält. Die richtige relative Position des Kegels und der Platte wird mit Hilfe eines einfachen mechanischen Verfahrens ohne externe Messgeräte oder ergänzende Instrumente erreicht.
Ordering information: Ein Kegel-Platten-Modell ist für die beschriebenen Viskosimeter-Modelle erhältlich, außer für Modell DV-E. Kegel- und Platten-Systeme können nicht auf Standard-Viskosimeter nachgerüstet werden. Wird mit Kegelspindel, Stativ und Probengefäß geliefert. Weiteres Zubehör ist auf Anfrage erhältlich.
Frequently Bought Together