Automatisches Absaugsystem, AA 02/AA 04
Supplier: HAEP LABOR
Certificates
About this item
Automatisches Vakuumsystem zum sicheren Absaugen überschüssiger Flüssigkeit.
- Saugkraft 30 l Luft/min, Absolutdruck: 100 mbar
- Ein Schutzfilter zwischen Flasche und Vakuumpumpe schützt die Pumpe und ihre Komponenten
- Die Flaschen bestehen aus dickwandigem Polypropylen
Bestandteile:
Membranpumpe mit Vakuumregler und Flaschenhalter in einer kompakten Einheit
3-m-Saugschlauch endet in einer Pipette mit Knopf zur Saugkontrolle
Delivery: Membranpumpe mit Edelstahlgehäuse und integriertem Flaschenhalter, ist im Lieferumfang enthalten.
Frequently Bought Together