Lab tower, LT 828
Catalog # 181-3110
Supplier: KNF
Specifications
- Fließrate:14
- Bezeichnung:Lab Tower LT 828
- Option:Aspirator
- B×T×H:256×305×661 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Universelles Laborgerät für das Handling von Flüssigkeiten. Er ermöglicht, Flüssigkeiten zu filtrieren (in Kombination mit einem Vakuum-Filtrationsgerät), zu pipettieren und abzusaugen. Über ein Bedienfeld lassen sich sowohl die Förderleistung beim Absaugen und Filtrieren als auch die Ansaug- und Abgabegeschwindigkeit beim Pipettieren regulieren. Ein Vakuummeter zeigt den Druck in der Auffangflasche an. Das für die Funktion des Towers nötige Vakuum wird durch eine Membran-Vakuumpumpe erzeugt. Sie ist durch einen Schutzfilter vor den flüssigen Medien geschützt. Der mit feststellbaren Rollen ausgerüstete Tower passt unter den Labortisch und eignet sich für Rechts- wie Linkshändler gleichermaßen.
- Sehr leiser Betrieb
- Pipettiergeschwindigkeit exakt einstellbar
- Für verschiedene Pipetten und Spitzen
- Ausschüttsichere Glasflasche, autoklavierbar
- Chemiefest
Delivery: Zum gehören der Tower mit zentralem Gehäuse, ein Pipettiergerät mit Sterilfilter, eine autoklavierbare Auffangflasche, ein Absauggerät, sowie ein Stecker mit Anschlusskabel.