Digitaler Timer
Digitaler Timer, Weiß
Katalognr. 609-0165
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Intervall-Timer mit Stoppuhr und Uhr.
- Stoppuhr bis 23 h 59 min 59 s
- Intervall-Timer bis zu 23 h 59 min 59 s mit Alarm
- LCD-Display mit sechs Stellen
- Mit Uhr
Lieferinformationen: Wird mit Taschenclip, Ständer, Magnetbefestigung und Batterie (1,5 V) geliefert.
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Digitaler Timer