Mehrfachdispenser, HandyStep® electronic
Catalog # 613-0003
Supplier: Brand
Specifications
- Bezeichnung:HandyStep® electronic, inkl. Zubehör und PD-Spitzen, UK-Stecker
- Seq:02
- VE:1
Specifications
About this item
Der HandyStep® electronic ist ein Mikroprozessor-gesteuerter Handdispenser für ermüdungsfreie Seriendosierungen mit gleichbleibender Präzision, unabhängig von Bedienungseinflüssen.
- Coding system for automatic recognition of the size of the Brand PD-Tip used
- Variable volume adjustment from 1 µl to 50 ml
- LCD displays volume, operating mode, number of dispensing cycles, aspiration/dispensing speed and the charge level of the NiMH rechargeable battery
- Three functions: Dispensing, AUTO dispensing and pipetting
- Simple, intuitive control of all functions via the MENU button
- Model with RS232 interface is the central component for integration into automated systems
Der HandyStep® electronic bietet folgende drei Funktionen: Dispensieren, AUTO-Dispensieren und Pipettieren. Im automatischen Modus errechnet das Gerät nach Ausführung von drei Dispensierschritten das Zeitintervall der Volumenabgabe selbst und gibt die restliche Flüssigkeit in diesem Intervall ab. Die ergonomische Formgebung ermöglicht komfortables Arbeiten. Der HandyStep® electronic wird über einen leicht austauschbaren und schnell wiederaufladbaren Akku betrieben. Darüber hinaus ist er mit den meisten gängigen Dispensierspitzen kompatibel.
Delivery: Jeder HandyStep® electronic ist DE-M gekennzeichnet und wird mit Qualitätszertifikat, NiMH-Akku, Ladestation und Netzteil geliefert. Ebenfalls enthalten: Eine PD-Spitze jeder Größe (0,5 ml/1,25 ml/2,5 ml/5 ml/12,5 ml). Modell mit RS-232-Schnittstelle wird zusätzlich mit 2-m-Schnittstellenkabel, Software (für Applikationen unter Windows Betriebssystem ab WINDOWS 95) und Library HSeBRAND.DLL geliefert.