AuftragsverfolgungKontakt
Luftstrom-Indikator, Draft Checker™ | Avantor
Luftstrom-Indikator, Draft Checker™
Draft Checker™ 1,5 g
Katalognr. 215-6525
Luftstrom-Indikator, Draft Checker™
Katalognr. 215-6525
Luftstrom-Indikator, Draft Checker™
Luftstrom-Indikator, Draft Checker™
Draft Checker™ 1,5 g
Preis
SFr. 67.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Amorphes, ultra-feines Kieselgel-Pulver in praktischer Plastikflasche.
  • Im Raum verteiltes Pulver ermöglicht die visuelle Beurteilung des Luftstroms
  • Kann auch zum Nachweis undichter Stellen an Fenstern, Türen oder Leitungen verwendet werden
Sicherheitshinweis: Kieselgel ist zwar inert und nicht entzündlich, aber es sollten angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um ein Verschlucken oder Einatmen des Pulvers zu verhindern.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Draft Checker™ 1,5 g