ContactUsLinkComponent
behrotest® DET Supplementary Set für Soxhlet Extraktion (30 ml), DE 30
Katalognr. 705-0026
Anbieter:  BEHR
undefined
behrotest® DET Supplementary Set für Soxhlet Extraktion (30 ml), DE 30
Katalognr. 705-0026
Anbieter:  BEHR
Technische Daten
  • Typ:
    DE 30
  • Bezeichnung:
    Ergänzungsset für die Soxhlet-Extraktion, 30 ml
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Dieses Set enthält folgendes Zubehör: 5×Probengefäße, 250 ml 65/250
5×Gefäße – Extraktoranschluss M 2965
5×30-ml-Soxhlet-Extraktor EZ 30
5×Refluxkondensator für EZ 30 Extraktor RFK 30
Ordering information: Nur in Verbindung mit der DET-Basiseinheit (DBAS, 705-0023).