Der Rotationsverdampfer Rotavapor R-215 für die schnelle und schonende Destillation für alle Arten von Lösungsmitteln. Es können Verdampferkolben von 50 ml bis 4000 ml eingesetzt werden. Der Rotavapor R-215 ist ausgestattet mit einem Dichtsystem, einer elektrischen Hebe- und Senkvorrichtung und einer automatischen Verdampferkolbenhebung bei einem Stromausfall.
- Anzeige für Drehzahl und Dampftemperatur
- Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Heizbad ist für den Temperaturbereich von 20 bis +180 °C konzipiert und erlaubt den Einsatz von Wasser und Öl als Heizmedien
- Heizbad ist standardmäßig mit einer digitalen Badtemperaturanzeige ausgestattet
- Anzeige der Drehzahl und der Dampftemperatur
R-215 Advanced: Ausgestattet mit Vakuumkontroller V-850. Der Vakuumkontroller V-850 besitzt eine Timerfunktion und Programmspeicher. Die Drehzahl und der Schnellheber lassen sich per Kontroller ansteuern. Die integrierte Lösungsmittelbibliothek erleichtert die schnelle und effiziente Verdampfung. Zusätzlich mit einer Anzeige für die Drehzahl und die Dampftemperatur.
R-215 Professional*: Ausgestattet mit Vakuumkontroller V-855. Es können verschiedene Arbeitsmodi, wie ein konstantes Vakuum, Druckgradienten, Timerfunktionen oder vollständig automatische Destillationen gewählt werden. Die EasyVac- und LabVac-Funktion ist integriert. Die Drehzahl und der Schnellheber lassen sich per Kontroller ansteuern. Die integrierte Lösungsmittelbibliothek erleichtert die schnelle und effiziente Verdampfung. Zusätzlich mit einer Anzeige für die Kolbendrehzahl und die Dampftemperatur.
Glasaufbauten
Glasaufbau A, Diagonalkühler: für Standarddestillationen, bei limitierter Höhe einsetzbar, Nachspeisung des Verdampferkolbens möglich.
Glasaufbau V, Senkrechtkühler: für Standarddestillationen, Nachspeisung des Verdampferkolbens möglich, Anschluss für Dampftemperatursensor, Autodestillationen mit Vakuumkontroller V-855 möglich.
Glasaufbau C, Trockeneiskühler: zur Destillation tiefsiedender Lösungsmittel, Nachspeisung des Verdampferkolbens möglich, kein Kühlwasser notwendig.
Glasaufbau S, Senkrechtkühler mit Absperrhahn: für Standarddestillationen, Nachspeisung des Verdampferkolbens möglich, Anschluss für Dampftemperatursensor, Autodestillationen mit Vakuumkontroller V-855 möglich.
Glasaufbau E, absteigender Kühler mit vorgeschaltetem Expansionsgefäß: für Destillationen die zur Schaumbildung und Siedeverzügen neigen, Nachspeisung des Verdampferkolbens möglich, Anschluss für Dampftemperatursensor.
Glasaufbau BY, Intensivkühler: Senkrechtkühler mit zusätzlicher Doppelmantelkühlung, zusätzlicher Schliff an der Oberseite für flexible Erweiterungen, Nachspeisung des Verdampferkolbens möglich, Anschluss für Dampftemperatursensor.
R-215 Advanced comes with a V-850 vacuum controller that is used to control a V700 or V710 pump and which has a timer function and programme memory. Rotating and lifting can be controlled by the controller. The integrated library containing 43 solvents, which can be updated via USB, facilitates fast and efficient evaporation. Also contains a flask rotation speed and vapour temperature display.