Ecoline LF 170 Leitfähigkeits-Feldmonitor
708-0046
- Temperaturbereich:–5...+130 °C (abhängig vom Temperaturfühler)
- Bezeichnung:LF 170 Leitfähigkeitsmessgerät mit einem analogen Ausgang für Leitfähigkeit/Salinität
- Modell:LF 170
- Kompatible Sensoren:2-electrode or 4-electrode conductivity cells
- Zellkonstante Leitfähigkeit:0,01 cm-1 / 0,1 cm-1 / 1 cm-1 / 1 cm-1 / 10 cm-1
- Leitfähigkeitsbereich:0,000 - 1,999 µS/cm (0,01 cm-1)
0,00 - 19,99 µS/cm (0,01 cm-1, 0,10 cm-1)
0,0 - 199,9 µS/cm (0,1 cm-1, 1 cm-1)
0,000 - 1,999 mS/cm (0,1 cm-1, 1 cm-1)
0,00 - 19,99 mS/cm (1 cm-1)
0,0 - 199,9 mS/cm (1 cm-1, 10 cm-1)
0 - 1000 mS/cm (10 cm-1) - Referenztemperatur Leitfähigkeit:+20 °C / +25 °C
- Ausgänge:0/4, 20 mA outputs / 1 sensor alarm relay
- Salinität - Bereich:0,0 - 70,0 ppt
- Salinität - Auflösung:0,1
- Sensortyp:Galvanically isolated
- VE:1
Die Online-Messung von Leitfähigkeit ist besonders nützlich bei der Bestimmung der Salzbelastung von Abwasserreinigungszuflüssen und von Kontaminanten in industriellen Prozessen.
- Various models with or without analog outputs or relay outputs
- For more information and other options, please contact the Avantor Product Specialists