About this item
Cooling circulators with simple touch control and Varioflex pump performance. Models have a pressure/suction pump and have ergonomic handles and pump connections on the back and the sides.
- Wide temperature range from −90 to +200 °C
- Heating capacity: 3,5 kW, cooling capacity: 1,6 kW
- PowerAdapt means shorter heating-up periods and optimal performance without over-heating
- SmartCool system is a digital cooling management system with automatic compressor
- It is possible to upgrade from the Master series to the Command series at a later date
Master-Thermostate:
Proline Master Thermostate verfügen über eine leicht lesbare grüne LED-Anzeige mit einer Anzeigeauflösung von 0,01 °C, eine einfache 3-Tasten-Bedienung mit zusätzlicher Tmax-Taste sowie Funktionsleuchten für Heizung und Kühlung. Der SelfCheck-Assistent sorgt mit visuellen und akustischen Alarmen dafür, dass der Anwender automatisch auf mögliche Fehler wie Übertemperatur und Überladung hingewiesen wird. Die Geräte haben 2 Modulsteckplätze, die mit RS232/RS485-Schnittstelle, Analog- oder Kontaktmodulen aufgerüstet werden können.
Wählbare Begrenzung des Sollwertbereichs
Integrierter Externregler in Kaskadenschaltung
Vorlauftemperatur- sowie Korrekturgrößenbegrenzung für präzises Heizen beim Externregelbetrieb
Einfache Temperaturfühler-Kalibrierung
Startbetrieb einstellbar (automatisch/manuell)
Command-Thermostate:
Neben allen Eigenschaften des Proline Master Thermostats verfügt der Proline Command zusätzlich über eine hochauflösende, hinterleuchtete grafische LCD-Anzeige mit Istwerten in der Auflösung 0,1 oder 0,01 oder 0,001 °C. Eingabe wahlweise über Cursortasten oder numerische Softkeys. Multigrafikdisplay mit Klartextmeldungen, grafische Darstellung von Temperaturverlaufskurven und Menüführung in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch).
Fixtemperaturen; 8 frei wählbare und veränderbare Temperaturen
Echtzeituhr in Kombination mit Schaltuhrfunktion
Programmierbare Steuerungszeitschaltuhr mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeit-Segmente, aufteilbar in jeweils fünf Programme
Serienmäßig integrierte opto-entkoppelte RS232/RS485-Schnittstelle
Die Konsole des Kontrollkopfes ist abnehmbar und als Fernbedienung (bis 50 Meter) nutzbar
Max. Förderleistung / max. Pumpendruck:
25 l/min, 0,7 bar, Saugkraft 0,4 bar