Prozessthermostate, Integral T
Product Details & Documents
Die Prozessthermostate Integral T eignen sich ideal zur Temperierung von externen Kreisläufen. Die kompakten Geräte bieten eine kräftige Kühl- und Heizleistung und können dank ihres breiten Temperaturbereichs in der Forschung, Prozesstechnik und Modellanlagen-Fertigung angewendet werden. Sie eignen sich ferner zur Temperierung von Kalorimeter-Kühlreaktoren oder zur indirekten Temperierung von externen Gefäßen bei festgelegten Heiz- oder Kühlgeschwindigkeiten. Die flexiblen Systeme sind dank ihrer starken Tauchpumpen und ihrem großen Ausdehnungsvolumen mit Überlaufanschluss auch für große Kreisläufe tauglich. Das selbstständige interne Umluftsystem – bei den leistungsfähigeren Systemen mit zusätzlicher Umwälzpumpe – sorgt für eine vom Flusswiderstand völlig unabhängige Kälteleistung, die auch bei kleinen Schlauchdurchmessern einen problemlosen Betrieb ermöglicht.
- Die Kälteautomatik erkennt, wann gekühlt werden muss, und schaltet dann den Kompressor eigenständig ein oder aus
- Die Proportionalkühlung sorgt für eine vollständig geregelte Kühlung und ermöglicht somit das automatische Kühlen über den gesamten Temperaturbereich von max. −30 bis +120 °C
- Editierbarer Programmgeber mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeit-Segmente, aufteilbar in 5 Programme
- Benutzereinstellbarer Übertemperaturschutz mit automatischer Anzeige des Sollwertes
- RS232- und RS485-Schnittstellen
Der Pumpenablassdruck wird digital angezeigt und ist sowohl bei der analogen als auch der digitalen Schnittstelle verfügbar. Optional kann der Ablassdruck der Umwälzpumpe bei bestimmten Modellen von 3,2 auf 5,5 bar erhöht werden. Die mikroprozessorgesteuerte T-Kontrolleinheit ist an der Gerätevorderseite angebracht und kann einfach herausgeschwungen werden, um den Zugriff auf die darunter befindlichen und von ihr geschützten Ein- und Ausgänge zu erleichtern. Hier können beispielsweise Prozesssteuerungssysteme oder ein externer PT 100-Sensor angeschlossen werden.
Pumpen: 3,2 bars, 40 L/min für T 1200 und T 4600.
6,0 bars, 60 L/min für T 7000 und T 10000.
: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP32
: Für Geräte des Typs T 4600 und größer wird eine 3-phasige Stromversorgung benötigt. Mit W gekennzeichnete Modelle verfügen über eine Wasserkühlung. Es sind Geräte mit erweitertem Temperaturbereich bis 150 °C verfügbar; Fragen Sie nach weiteren Einzelheiten.
: Kühlleistung bei +20, +10, 0, -10, -20 und -25 °C