Heizblöcke für Stuart SBH Blockthermostate
460-2116
- Anz. Bohrungen:12
- Bezeichnung:Einzelblock
- Seq:06
- B×T×H:75×95×50 mm
- Tiefe:47 mm
- VE:1
- Lochgröße:16,5 Ø mm
- Für:Reagenzgläser, Ø 16 mm
Aus eloxiertem Aluminium; alle Blöcke außer 460-0017 und 460-0014 besitzen die Abmessungen 75×95×50 mm (B×D×H), und können beliebig kombiniert werden.
- Mit separater Thermometer-Bohrung