ContactUsLinkComponent
Blocks for cooling/heating microtube dry blocks, ThermoStat plus
Blocks for cooling/heating microtube dry blocks, ThermoStat plus
Catalog # 460-0099
Supplier:  EPPENDORF
undefined
Blocks for cooling/heating microtube dry blocks, ThermoStat plus
Catalog # 460-0099
Supplier:  EPPENDORF
Specifications
  • Bezeichnung:
    Wechselblock für 4 Eppendorf-DualChip-Objekträger, mit Klemmplatte
  • Seq:
    006
  • Max. Drehzahl:
    1400 min-1
  • VE:
    1
  • Für:
    70 °C maximum