pH-Elektroden für Knick® Portamess® Messgeräte
Supplier: HAMILTON BONADUZ
Certificates
About this item
Diese Elektroden sind besonders für Knick® Portamess® Instrumente geeignet. Der Elektrodenkopf erlaubt eine hermetische Dichtung mit dem Portamess® Lagerröhrchen.
- Liq-Glass Knick Temp DIN: Everef reference system provides stable potentials resulting in long sensor lifetime
- Double Pore Knick/Polyplast Knick Temp DIN: Ag/AgCl reference system
- Specially formulated electrolytes allow pH measurements of aqueous and biological (protein containing) matrices
- Special diaphragm shapes for small sample volumes or semi-solid samples
Elektrolyt: KCl 3 M (LIQ-GLASS) / POLISOLVE (DOUBLE PORE)
Diaphr.: Keramik (LIQ-GLASS) / 2× Single Pore (DOUBLE PORE)
pH-Bereich: 0 - 14
* Integrierter Temperaturfühler
Ordering information: Einzelzertifikat mit Seriennummer ist im Lieferumfang enthalten.
Frequently Bought Together