Reinraum-Wischtücher, UltraSeal® 3000
115-1273
- Verpackt:Stacked, 100 wipes/pack, 8 bags/case
- Bezeichnung:UltraSeal® 3000
- L×B:230×230 mm
- Modell:UltraSeal® 3000 (230×230 mm)
- Partikelabgabe (>=0,5 µm) - biaxial shake:0,71 × 10³/cm²
- Fasern (>100 µm):0,032/cm²
- Grundgewicht:145 g/m²
- Absorptionsvermögen - Extrinsisch:418 ml/m²
- Absorptionsrate:1 s
- Absorptionsvermögen - Intrinsisch:2,9 ml/g
- Stärke:418 µm
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,0039 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,021 g/m²
- Ionen - Calcium:0,012 ppm
- Ionen - Magnesium:0,0037 ppm
- Ionen - Kalium:0,081 ppm
- Ionen - Natrium:0,014 ppm
- Ionen - Chlorid:0,044 ppm
- VE:800
Die Wischtücher aus 2-lagigem Polyester mit Kantenversiegelung sind ideal für die Reinigung wertvoller Werkzeuge und Geräte. Sie wurden für den Einsatz in Fertigungseinrichtungen entwickelt, die empfindlich gegen Mikropartikel-Kontamination, nicht flüchtige Rückstände und Ionen sind.
- Kantenversiegelung (breite Heißversiegelung), geringe Anzahl an freien Partikeln und Fasern, da nur zwei Kanten vorhanden sind
- Reißfest für intensive Reinigungsarbeiten; hohe Saugfähigkeit durch zwei Lagen
- Geeignet für Isopropanol und andere Lösungsmittel; Autoklavierbar
- Chargenrückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1, ISO 3 bzw. M1.5 geeignet.
: Gewaschen und verpackt gemäß ISO-Klasse 4 (Klasse 10).
: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.