Reinraum-Wischtücher, Polywipe-C
Anbieter: CONTEC
Zertifikate
Über diesen Artikel
Polywipe-C Wischtücher bestehen zu 100% aus einem Polyestergewirk mit Standardgewicht und messergeschnittenen Rändern, die das Wischtuch sehr weich machen.
- Der weiche Rand eignet sich ideal für Oberflächen, die anfällig für Kratzer sind
- Geringe Mengen an Partikeln und extrahierbaren Substanzen, um das Risiko von Kontaminationen zu reduzieren
- Gutes Absorptionsvermögen bei der Verwendung mit Lösungsmitteln
- Abrieb- und chemikalienbeständig
- In einem Reinraum der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
Durch den weichen Rand eignet sich das Wischtuch ideal für die Verwendung auf Oberflächen, die anfällig für Kratzer sind. Es ist chemikalienbeständig und besitzt eine außergewöhnlich niedrige Menge an Partikeln und extrahierbaren Substanzen, wodurch es ideal für die Reinigung in kritischen Bereichen geeignet ist.
Für Umgebungen der ISO-Klassen 5-6 empfohlen.
Technische Daten
- Catalog No:
- CONTPC-1212
- Grundgewicht:
- 116 g/m²
- Absorptionsvermögen - Extrinsisch:
- 292 ml/m²
- Absorptionsvermögen - Intrinsisch:
- 2,6 ml/g
- Absorptionsrate:
- 1 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
- 0,006 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
- 0,011 g/m²
- Fasern (>100 µm):
- 5,4×10³/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):
- 3,7 × 10⁶/m²
- Ionen - Chlorid:
- 0,105 ppm
- Ionen - Natrium:
- 0,386 ppm