Reinraum-Wischtücher, Anticon® Milliester® Polyester
115-0445
: CONTEC
- Verpackt:150 pro Beutel
- L×B:229×229 mm
- Modell:Milliester®
- Grundgewicht:120 g/m²
- Absorptionsvermögen:430 ml/m²
- Absorptionsrate:0,2 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,08 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,04 g/m²
- Ionen - Calcium:1 ppm
- Ionen - Kalium:3 ppm
- Ionen - Natrium:3 ppm
- Ionen - Chlorid:1 ppm
- VE:150
Hergestellt aus hochwertigem, ungewaschenen 100% Endlosfilament-Polyester.
- Fusselarme Wischtücher mit ausgezeichneten Saugeigenschaften für die Anwendung in weniger kritischen Bereichen
- Ideal für Reinigungsarbeiten, die Reiß- und Abriebfestigkeit erfordern. Geeignet für Hybridelektronik
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10000, ISO 7 bzw. M 5.5 geeignet.
Farbe: Weiß