Cleanroom wipes, pre-saturated, sterile AlphaSat® 10
115-0488
: Texwipe
- Verpackt:50 Tücher/FlatPack, 5 Packungen/Karton
- Bezeichnung:TX3280
- L×B:310×310 mm
- VE:250
Diese Wischtücher aus 100% Endlosfilament-Polyester mit thermoversiegelten Kanten wurden zur Kontrolle von Partikel- und Faserkontamination entwickelt. Sie sind getränkt mit 70% USP Isopropylalkohol (IPA) und 30% Wasser zur Injektion (WFI).
- Ideal for wiping gloved hands
- Optimises solution usage and eliminates overspray of alcohol
- Reduces IPA spill potential and eliminates the storage and disposal of excess solvents
- Superior wipe strength allows for rigorous wiping with minimal release of fibres and particles
Ideal für die Reinigung kritischer steriler Umgebungen in pharmazeutischen aseptischen Verarbeitungsbereichen, biotechnologischen Fertigungseinrichtungen, mikrobiologischen Labors und Vorbereitungsräumen.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 bzw. M 2.5 geeignet.
: Im Reinraum gewaschen und dreifach verpackt für einfaches Einbringen in sterile Umgebungen. Mit chargenspezifischen Informationen auf jedem Karton.