Reinraum-Wischtücher, BetaWipe™
115-0304
: Texwipe
- Verpackt:Beutel-in-Beutel (lösungsmittelbeständig)
- Bezeichnung:TX2009
- L×B:230×230 mm
- Modell:BetaWipe™
- Fasern (>100 µm):90×10³/m²
- Grundgewicht:112 g/m²
- Partikelabgabe (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 Test:130 × 10⁶/m²
- Partikelabgabe (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test:0,185 × 10⁶/m²
- Absorptionsvermögen:560 ml/m²
- Absorptionsrate:1 s
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,06 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,20 g/m²
- Ionen - Kalium:3,8 ppm
- Ionen - Natrium:50 ppm
- Ionen - Chlorid:11 ppm
- VE:1.000
Diese dicken Wischtücher bestehen aus einem thermischen Verbund aus Polypropylen und Cellulose. Die Cellulose trägt zur hohen Saugfähigkeit bei, während PP die Beständigkeit gegen starke Säuren beim Wischen sicherstellt. Mit ihrer sehr weichen Oberflächenstruktur sind sie ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen und empfindlicher Geräte.
- Extrem weiche und nicht scheuernde Oberflächenstruktur
- Geringe Freisetzung von Partikeln verhindert die Kontamination
- Entwickelt zur Entfernung von Säuren, Ätzmitteln und verschütteten Chemikalien
- Autoklavierbar
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M 4.5 geeignet.
Farbe: Weiß
: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.