Wischtücher, steril, Klerwipe™
Supplier: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificates
About this item
Diese Oberflächentücher mit geringem Partikelanteil bestehen aus einer bindemittelfreien, wasserstrahlverfestigten Polyester-/Zellulosemischung (68 g/m²).
- Verschiedene Größen für alle Anforderungen
- Doppelt verpackt für einfaches Transportieren
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Wiederverschließbare Beutel, die sich auch mit Handschuhen leicht öffnen lassen
Frequently Bought Together