Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 670
Supplier: BERKSHIRE
Certificates
About this item
Die getränkten, wasserstrahlverfestigten Vlieswischtücher aus einer Cellulose-/Polyester-Mischung sind ideal für allgemeine Reinigungsaufgaben sowie zur Aufnahme verschütteter Flüssigkeiten.
- Partikel- und fusselarm, keine zusätzlichen Bindemittel
- Weich, hohe Saugfähigkeit und strapazierfähig, hohe Nassfestigkeit
- Getränkte Wischtücher mit 70% Isopropanol und 30% demineralisiertem Wasser in wieder verschließbaren Beuteln
- Keine Spritzflaschen nötig, kein unkontrollierter Auftrag von Reinigungsmitteln
- dampfautoklavierbar
Sie sind für den Einsatz in Fertigungseinrichtungen konzipiert, die empfindlich gegen Mikropartikel-Kontamination, nicht flüchtige Rückstände und Ionen sind.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Caution: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Catalog No:
- 141-0113
- Modell:
- SatPax® 670
- Grundgewicht:
- 68,9 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
- 0,028 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
- 0,0038 g/m²
- Fasern (>100 µm):
- 110/cm²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm) - biaxial shake:
- 21 × 10³/cm²
- Stärke:
- 247 µm
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together