ContactUsLinkComponent
Reinraum-Wischtücher, MicroSeal® 1200
Anbieter:  BERKSHIRE
Zertifikate
undefined
Reinraum-Wischtücher, MicroSeal® 1200
Anbieter:  BERKSHIRE
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 115-0349
  • Modell:
  • MicroSeal® 1200
  • Grundgewicht:
  • 154 g/m²
  • Absorptionsvermögen - Extrinsisch:
  • 512 ml/m²
  • Absorptionsvermögen - Intrinsisch:
  • 3,3 ml/g
  • Absorptionsrate:
  • 1 s
  • Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
  • 0,0045 g/m²
  • Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
  • 0,0082 g/m²
  • Fasern (>100 µm):
  • 0,036/cm²
  • Partikelabgabe (>=0,5 µm) - biaxial shake:
  • 0,40 × 10³/cm²
  • Stärke:
  • 507 µm
  • Ionen - Calcium:
  • 0,046 ppm
  • Ionen - Chlorid:
  • 0,30 ppm
  • Ionen - Magnesium:
  • 0,011 ppm
  • Ionen - Kalium:
  • 0,010 ppm
  • Ionen - Natrium:
  • 0,17 ppm